Få mere at vide
Loxoprofen Sodium Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Loxoprofen Sodium Dihydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O3.Na.2H2O/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16;;;/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| Formel vægt | 304.1287 |
| Procent renhed | >95% |