Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Loxoprofen natrium
Artikelnummer. 17271176 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17271176 5 g
17281176 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17271176 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467120050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80382-23-6
Molekylær formel C15H21NaO5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loxoprofen natrium
Mængde 5 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: opløselig. Andre opløseligheder: opløseligt i chloroform, methanol
Formel vægt 268.29
InChI nøgle BAZQYVYVKYOAGO-UHFFFAOYNA-M
SMIL O.O.[Na+].CC(C([O-])=O)C1=CC=C(CC2CCCC2=O)C=C1
IUPAC navn sodium 2-{4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl}propanoate dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 304.32