Få mere at vide
Loxiglumide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478738
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16478738 10 mg -
16474647 50 mg -
16428856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478738 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2154
MedChemExpress Loxiglumide is a cholecystokinin (CCK-1) receptor antagonist.
Loxiglumide is a cholecystokinin (CCK-1) receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loxiglumide
CAS 107097-80-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H30Cl2N2O5
Mængde 10 mg
Synonym CR-1505
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.74 mM)
SMIL O=C(O)CCC(NC(C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)=O)C(N(CCCOC)CCCCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 461.38
Formel vægt 461.38
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism