missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Loxapine USP Related Compound A, Mikromol™

Artikelnummer. 30460679
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460679 4 x 25 mg
30049842 25 mg
30049429 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460679 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1530.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Loxapine USP Related Compound A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine
CAS 3454-96-4
Analyt- eller komponentnavne 3-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H18 Cl N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 3-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, Loxapine Related Compound A, Loxapine Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-7-6-13(19)12-17(14)23-16-5-3-2-4-15(16)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4cc(Cl)ccc24
IUPAC navn 9-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzoxazepine
Molekylvægt (g/mol) 327.81
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 327.1138 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.