Få mere at vide
Loxapine USP Related Compound A, Mikromol™
Beskrivelse
Loxapine USP Related Compound A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine |
| CAS | 3454-96-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H18 Cl N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 3-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, Loxapine Related Compound A, Loxapine Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-7-6-13(19)12-17(14)23-16-5-3-2-4-15(16)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4cc(Cl)ccc24 |
| IUPAC navn | 9-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzoxazepine |
| Vis mere |