Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Loxapine succinate |
| CAS | 27833-64-3 |
| Smeltepunkt | 151.0°C to 154.0°C |
| Molekylær formel | C18H18ClN3O·C4H6O4 |
| Lineær formel | 445·9 |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility aq. soln.: sparingly soluble. |