Få mere at vide
Loxapine.succinate, Lipomed
Artikelnummer. 30458345
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458345 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458345 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMLOX1881SU10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Loxapine.succinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loxapine Succinate
CAS 27833-64-3
Analyt- eller komponentnavne Loxapine Succinate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H18 Cl N3 O . C4 H6 O4
Synonym Loxapine Succinate, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine butanedioate, Succinic acid, compd. with 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, butanedioate, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine succinate, CL 71563, Daxolin, Loxapac, Loxitane, Loxitane Capsules
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24.OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC navn butanedioic acid;8-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4 ]benzoxazepine
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 445.9
Mængde 10 mg
Formel vægt 445.1404 g/mol