Få mere at vide
Loxapin N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050247
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050247 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050247 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1530.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Loxapin N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loxapine N-Oxide
CAS 25967-34-4
Analyt- eller komponentnavne Loxapine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H18 Cl N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, N-oxide (8CI), Cloxazepine N-oxide, Loxapine N-oxide
InChI formel InChI=1S/C18H18ClN3O2/c1-22(23)10-8-21(9-11-22)18-14-12-13(19)6-7-16(14)24-17-5-3-2-4-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
SMIL C[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24
IUPAC navn 8-chloro-6-(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)benzo[b][1,4]benzoxazepin
Molekylvægt (g/mol) 343.81
Mængde 100 mg
Formel vægt 343.1088 g/mol