Få mere at vide
Loxapin, LoGiCal
Artikelnummer. 30459736
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30459736 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459736 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0629.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loxapine
CAS 10-2-1977
Analyt- eller komponentnavne Loxapine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H18 Cl N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-Chloro-11-(4-methylpiperazino)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, CL 62362, Cloxazepine, HF 3170, LW 3170, Loxapin, Loxapine, Loxitane IM, Oxilapine, S 805, SUM 3170
InChI formel InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24
IUPAC navn 8-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzoxazepin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 327.81
Mængde 5 mg
Formel vægt 327,1138 g/mol