Få mere at vide
Invitrogen™ Human LOX-1/OLR ELISA Kit
Artikelnummer. 15425093
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15425093
Brand: Invitrogen™ EHOLR1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
The Human LOX-1 (OLR) ELISA kvantificerer Hu LOX-1 i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu LOX-1. Metodens princip The Human LOX-1 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
LOX-1 (lectin-lignende oxideret LDL receptor -1) er en 40-50 kDa type II membran glycoprotein klasse E scavenger receptor udtrykt af endotelceller, makrofager, aktiverede blodplader og glatte muskelceller. LOX-1 binder sig til en lang række ligander, herunder oxideret lavdensitetslipoprotein (oxLDL), hypochloritmodificeret højdensitetslipoprotein (HDL), ældede/apoptotiske celler, aktiverede blodplader og bakterier, hvilket afspejler dets alsidige fysiologiske funktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P78380
Analyseområde 2,05 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 2 pg/mL
Kalibreringsområde 2 pg/ml til 500 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Cellestruktur& Organelle proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA par-antistof detekterer human LOX-1. Andre arter er ikke fastlagt endnu.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 4973
Gen symbol CLEC8A,LOX1,LOXIN,SCARE1,SLOX1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Ekstracellulær matrix& Celleadhæsion
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym CLEC8A, LOX1, LOXIN, SCARE1, SLOX1
Mål LOX-1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min