Få mere at vide
Buerkle™ Sænkekabel
Længde (metrisk):
10 m
100 m
25 m
50 m
Materiale:
Kobber
PVC, polypropylen, rustfrit stål (V2A)
Polypropylen
Rustfrit stål
Rustfrit stål (V2A)
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- God kemisk resistens
- Til dyppeflasker og dyppecylindre, matchende manuelt betjente tromleruller lavet af forskellige materialer
- Trækbelastning max. op til 10 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sænkekabel |
| Materiale | Rustfrit stål (V2A) |
| Slutte | PTFE-belagt |
| Til brug med (applikation) | Dyppeprøver og dyppecylindre, manuelt betjente tromlehjul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2 mm |
| Længde (metrisk) | 10 m |