Få mere at vide
Buerkle™ Sænkekabel
Artikelnummer. 10066361
Længde (metrisk):
10 m
100 m
25 m
50 m
Materiale:
Kobber
PVC, polypropylen, rustfrit stål (V2A)
Polypropylen
Rustfrit stål
Rustfrit stål (V2A)
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10066361
Brand: Buerkle™ 53090205
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Sænkekabel til dyppeflasker og dyppecylindre, matchende manuelt betjente tromlehjul lavet af forskellige materialer.
  • God kemisk resistens
  • Til dyppeflasker og dyppecylindre, matchende manuelt betjente tromleruller lavet af forskellige materialer
  • Trækbelastning max. op til 10 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sænkekabel
Materiale Polypropylen
Farve Rød
Til brug med (applikation) Dyppeflasker og dyppecylindre, manuelt betjente tromlehjul
Diameter (metrisk) Udvendig 2 mm
Længde (metrisk) 50 m