Få mere at vide
Cytiva Nedre Sektion
:
Nedre Sektion; Type: GV050/0/02; Type: Filtertragt (Basisektion); Materiale: Borosilikatglas; Til brug med: Whatman GV050/0 Glas Vakuum Filter Holder
Beskrivelse
- Beskrivelse: Udskiftningsdel til GV 050-seriens glasvakuumfiltreringsmanifolder
- Til brug med (applikation): Vakuumfiltrering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Whatman GV050/0 Glas Vakuum Filter Holder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Model- | GV050/0/02 |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Filtertragt (basissektion) |