Få mere at vide
Miele Professional™ Underkurv U 874/1
Artikelnummer. 10242981 Shop alle Miele produkter
:
Mål (D x B x H): 515 x 534 x 50 mm
Artikelnummer. 10242981
Brand: Miele Professional™ 6442940
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Underkurv U 874/1 til optimal læsning af forskellige indsatser og netbakker
  • Lodret frigang kan variere med forskellige øvre kurve
  • Med ibracket til magnetbånd til ML/2 autom. Enhedsgenkendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Nederste kurv/åben front
Model- U 874/1
Til brug med (udstyr) G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 og PG 8536
Dybde (metrisk) 515 mm
Højde (metrisk) 50 mm
Bredde (metrisk) 534 mm
Mængde 1 hver