Få mere at vide
Miele Professional™ Nederste kurv A 150
Artikelnummer. 15382579 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Farve:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15382579 Rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 15382579 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12666330
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Underkurv A 150 til optimal belastning af injektormoduler eller indsatser
  • Underkurv med to modultilslutninger
  • til at holde op til 2 injektormoduler eller indsatser
  • Automatisk lukning af forbindelserne, når de ikke er i brug
  • Frirum: bredde 494, længde 440 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Kurv
Farve Rustfrit stål
Rack Type Underkurv til moduler
Til brug med (udstyr) PG 8583/PG8593 laboratorievaskere
Inkluderer To docking rør, selvtætnende docking ventiler
Dybde (metrisk) 546 mm
Højde (metrisk) 154 mm
Bredde (metrisk) 529 mm