Få mere at vide
Miele Professional™ Nederste kurv
Artikelnummer. 10224061 Shop alle Miele produkter
Skift visning
:
Mål (D x B x H): 475 x 231 x 250 mm
Artikelnummer.
10224061 Mål (D x B x H): 475 x 231 x 250 mm
1 options
Artikelnummer. 10224061 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 6439170
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Underkurv U 175/1 til optimal læsning af smalhalsede glasvarer
  • Udstyret med 33 injektordyser
  • Lodret frigang: 170 mm
  • Kun egnet til brug med øvre kurve O 175 / O 187 / O 184
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Nedre kurv/mobil injektorenhed
Model- U 175/1
Til brug med (udstyr) Modeller: G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 og PG 8536, 33 smalhalsede flasker, glas eller kolber
Dybde (metrisk) 475 mm
Højde (metrisk) 250 mm
Bredde (metrisk) 231 mm
Mængde 1 hver