Få mere at vide
Lav temperatur viskositet standard, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15886461
Skift visning
Viskositet:
151216,0 mPa (-40 °C)
172195 mPa.s (-13 °C)
5989,0 mPa (-40 °C)
757,0 mPa (-40 °C)
Pakningsstørrelse:
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositet Pakningsstørrelse
15886461 757,0 mPa (-40 °C) 500ml
15781928 5989,0 mPa (-40 °C) 500ml
15568874 151216,0 mPa (-40 °C) 500ml
15578874 172195 mPa.s (-13 °C) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15886461 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. J10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certificerede lavtemperaturviskositetsstandarder er til kalibrering og verifikation af glaskapillærviskosimeter og andet viskositetsmåleudstyr, hvor driftstemperaturen styres præcist.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Standard pakkestørrelse 500 ml
  • Fuldt sporbar til nationale standarder
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 2 års holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
  • Tekniske data
    Kemisk navn eller materiale J10
    Viskositet 757,0 mPa (-40 °C)
    Certificeringer/compliance ISO 17025, UKAS ISO 17034
    Mængde 500 mL
    compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • Viscosity Reference Standard Low Temperature Type
    Signalord
    • Fare
    Farekategori
    • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
    • Aspirationstoksicitet Kategori 1
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
    • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
    Faresætning
    • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
    • H315-Forårsager hudirritation.
    • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
    • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
    Sikkerhedssætning
    • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P264-Vask grundigt efter brug.
    • P273-Undgå udledning til miljøet.
    • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
    • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
    • P331-Fremkald IKKE opkastning.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: Odourless Kerosene
    Angivne nominelle værdier