Få mere at vide
Lav temperatur viskositet standard, Paragon Scientific™
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JF1-L |
| Viskositet | 5989,0 mPa (-40 °C) |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Mængde | 500 mL |
Angivne nominelle værdier