Få mere at vide
Lav temperatur viskositet standard, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15578874
Skift visning
Viskositet:
151216,0 mPa.s (-40 °C)
172195 mPa.s (-13 °C)
5989,0 mPa.s (-40 °C)
757,0 mPa.s (-40 °C)
Pakningsstørrelse:
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositet unitSize
15578874 172195 mPa.s (-13 °C) 500ml
15886461 757,0 mPa.s (-40 °C) 500ml
15781928 5989,0 mPa.s (-40 °C) 500ml
15568874 151216,0 mPa.s (-40 °C) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15578874 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. N1400B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certificerede lavtemperaturviskositetsstandarder er til kalibrering og verifikation af glaskapillærviskosimeter og andet viskositetsmåleudstyr, hvor driftstemperaturen styres præcist.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Standard pakkestørrelse 500 ml
  • Fuldt sporbar til nationale standarder
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 2 års holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
  • Tekniske data
    Kemisk navn eller materiale N1400B
    Viskositet 172195 mPa.s (-13 °C)
    Certificeringer/compliance ISO 17025, UKAS ISO 17034
    Mængde 500 mL
    Angivne nominelle værdier