Få mere at vide
Lav temperatur viskositet standard, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15568874
Skift visning
Viskositet:
151216,0 mPa (-40 °C)
172195 mPa.s (-13 °C)
5989,0 mPa (-40 °C)
757,0 mPa (-40 °C)
Pakningsstørrelse:
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositet Pakningsstørrelse
15568874 151216,0 mPa (-40 °C) 500ml
15886461 757,0 mPa (-40 °C) 500ml
15781928 5989,0 mPa (-40 °C) 500ml
15578874 172195 mPa.s (-13 °C) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15568874 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. N120B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    832.00 DKK
    655.20 DKK / 500ml
    Spare 176.80 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certificerede lavtemperaturviskositetsstandarder er til kalibrering og verifikation af glaskapillærviskosimeter og andet viskositetsmåleudstyr, hvor driftstemperaturen styres præcist.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Standard pakkestørrelse 500 ml
  • Fuldt sporbar til nationale standarder
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 2 års holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
  • Tekniske data
    Kemisk navn eller materiale N120B
    Viskositet 151216,0 mPa (-40 °C)
    Certificeringer/compliance ISO 17025, UKAS ISO 17034
    Mængde 500 mL
    Angivne nominelle værdier