Få mere at vide
Fisherbrand™ Lav Temp PCR™ 96-brønds opbevaringsstativ
Artikelnummer. p-7114442 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15788177
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver kapacitet til at glide, indstille, arbejde og opbevare PCR™ prøver. Den lave temp PCR™ 96-brønds opbevaringsstativ inkluderer teksturerede fingergreb for at give et sikkert hold, et unikt glidende og roterende låg og et lukket basedesign.
  • Ambidextrous låg kan skiftes til at passe til venstre eller højre hånd.
  • Aftageligt låg.
  • Indeholder 0,2 ml rør, enkeltvis eller strimmel.
  • 96 brønde 8 x 12 konfiguration.
  • Kan bruges til opbevaring i fryseren ned til -80 °C (-112 °F).
Tekniske data
Stregkode Alfanumerisk
Format 96-brønds
Låg Med låg
Array 8 x 12
Farve Lilla
Produkttype PCR Rack
Materiale ABS-plast
Volumen (metrisk) Nå 0.2 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Rund, rund bund (U-brønd)
Mængde 5 Pk.
Bredde (metrisk) 9.2 cm
Højde (metrisk) 3.7 cm
Egnet til formålet PCR-klar