Få mere at vide
Fisherbrand™ Lav Temp PCR™ 96-brønds opbevaringsstativ
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alfanumerisk |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Blå |
| Produkttype | PCR Rack |
| Materiale | ABS-plast |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Well Shape | Rund, rund bund (U-brønd) |
| Vis mere |