Få mere at vide
Grant Instruments™ Lav hastighed bænkcentrifuge
Artikelnummer. 11461048
Skift visning
Maks. Hastighed:
2.000 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Maks. Hastighed Pakningsstørrelse
11461048 2.000 omdr./min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11461048 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. LMC3000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14505.00 DKK
    13541.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 963.44 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
LMC-3000 Lavhastigheds-bordcentrifuge med udskiftelige rotorer til optagelse af centrifugerør (fra 2 til 50 ml) eller mikroplader.
Enheden registrerer rotorubalance for reduceret slid og reduceret støj og vibrationer og leveres med en 1 til 90 minutters timer med automatisk sluk, når en tidsindstillet procedure er fuldført. Bemærk, at denne enhed er ikke-kølet og ikke har temperaturkontrolfunktioner.
  • Udskiftelige rotorer til plads til centrifugerør (10-15 ml eller 50 ml) eller mikroplader
  • Ekstremt støjsvag motor med 'blød' opstarts- og nedløbsfunktion for at undgå stød af prøver
  • Kompakt design med lille fodaftryk
  • Automatisk 'IMBALANCE' stop og advarselsdiagnostik
  • To års garanti Velegnet til en bred vifte af analytiske applikationer, herunder biomedicinsk, bioorganisk og immunoenzymanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. RCF 1,700 x g
Maks. Hastighed 2.000 omdr./min.
Kølet Nej
Produkttype Laxco Rutinemæssigt klinisk mikroskop
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C