Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Lav form vejeflasker
Artikelnummer. 11758104
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
45 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11758104 10 mL -
11768104 15 mL Pakke med 6
11826174 45 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11758104 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05565334
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Inkluderer Udskiftelig NS-prop, inskriptionslabel
Mængde 6 Pakke
Stopper nummer NS 34/12
Produktlinje Flaske
Produkttype Vejeflaske