Få mere at vide
Scotch-Brite™ Lavt ridsende skuresvamp, 2000HEX
Artikelnummer. 17118860
Skift visning
Dimensioner (L x B):
146 x 127 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17118860 146 x 127 mm
1 options
Artikelnummer. 17118860 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100197274
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00 DKK
    115.17 DKK / Pakke med 15
    Spare 110.83 DKK
    49% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
En kraftfuld 2 i 1 skuresvamp med en hævet, medium kraftfuld prikside. Konstrueret til at skure hårde rod væk som en mellemstor pude, men med mindre synlige ridser.
  • Designet til at rengøre en lang række overflader, hvor minimale ridser ønskes
  • Den mørkeblå side fjerner fin madsmud og efterlader en praktisk talt pletfri finish
  • Ergonomisk sekskantet form ligger behageligt i hånden
  • Rengør nemt svært tilgængelige områder
  • HACCP certificeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skurepude
Dimensioner (L x B) 146 x 127 mm
Til brug med (applikation) Kommerciel køkkenrengøring
Længde (metrisk) 146 mm
Model- 2000 HEX
Mængde 15 Pk.
Stil Lav ridse
Bredde (metrisk) 127 mm