Få mere at vide
Scotch-Brite™ Skursvamp med lav skrabe, 3001HEX
Artikelnummer. 17158860
Skift visning
Dimensioner (L x B):
113 x 98 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17158860 113 x 98 mm
1 options
Artikelnummer. 17158860 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100202994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    171.23 DKK / Pakke med 16
    Spare 380.77 DKK
    68% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
To-i-en rengøringssvamp med lav ridsning designet til rengøring af sarte overflader. Har en forhøjet power-dot-side, der er konstrueret til at skure hårde rod væk som en medium krævende pude, men med mindre synlige ridser. Inkluderer en svamp til at tørre spild og rod.
  • Designet til at rengøre en lang række overflader, hvor minimale ridser ønskes
  • Hævet power-dot-side er konstrueret til at forhindre store madpartikler i at blive fanget for hurtig oprydning
  • Ergnomisk sekskantet form ligger behageligt i hånden
  • Rengør nemt svært tilgængelige områder
  • HACCP certificeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype skuresvamp/svamp
Dimensioner (L x B) 113 x 98 mm
Til brug med (applikation) Rengøring af sarte overflader
Længde (metrisk) 113 mm
Model- 3001 HEX
Mængde 16 Pk.
Stil 2 i. 1
Bredde (metrisk) 98 mm