Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lavprofilrør og flade hætter
Artikelnummer. p-4526082
Produkttype:
8-stavs rør
Lavprofilrør og flad hætte
Farve:
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 250
Artikelnummer. 10374463
Brand: Thermo Scientific™ AB0773
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Øg effektiviteten af reaktioner med disse lavprofilstripsrør til PCR- og qPCR-applikationer.
Ideel til applikationer, der kræver lave reaktionsvolumener, Thermo Scientific™ Striprør med lav profil er kompatible med 0,2 ml cyklerblokke.
Det lave profildesign af Thermo Scientific Striprør med lav profil reducerer dødrummet mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L.
Højdepunkter:
  • Velegnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • 150μ L maksimal rørkapacitet, når der er hætte
  • Lav profil for at reducere dødplads og øge PCR-effektiviteten
  • Mærket –A H endefaner
  • Ultra Clear hætter er ideelle til qPCR
Ansøgninger:
PCR-, qPCR- og Real-Time PCR-
certificeringer:
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Volumen (metrisk) 0.15 mL
Mængde 120 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Lav profil
Lukketype Flad hætte
Format 120 båndrør og hætter
Produkttype 8-stavs rør