Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lavprofilrør og flade hætter
Product Code. 10610754
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttype:
8-stavs rør
Lavprofilrør og flad hætte
Farve:
Neutral
missing translation for 'unitSize':
Pakke med 120
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttype Farve missing translation for 'unitSize'
10610754 Lavprofilrør og flad hætte Neutral Pakke med 250
10374463 8-stavs rør Neutral Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10610754 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' AB0776
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Øg effektiviteten af reaktioner med disse lavprofilstripsrør til PCR- og qPCR-applikationer.
Ideel til applikationer, der kræver lave reaktionsvolumener, Thermo Scientific™ Striprør med lav profil er kompatible med 0,2 ml cyklerblokke.
Det lave profildesign af Thermo Scientific Striprør med lav profil reducerer dødrummet mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L.
Det lave profildesign af Thermo Scientific strimlerør uden hætter reducerer ''dødrummet'' mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L.
Højdepunkter
  • Velegnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • 150μ L maksimal rørkapacitet, når der er hætte
  • Lav profil for at reducere dødplads og øge PCR-effektiviteten
  • Mærkede AH-endefaner (8-strips) og 1-12 endefaner (12-strips)
Applikationer
  • PCR
  • qPCR/Real-Time PCR
Farlig :
Ingen Opbevaringstilstand : Omgivende
PCR, qPCR og Real-Time PCR.
Certifications
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Volumen (metrisk) 0.15 mL
Mængde 250 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Lav profil
Lukketype Flad hætte
Lukning inkluderet Flade Kasketter
Format 250 Strip rør og hætter
Produkttype Lavprofilrør og flad hætte