Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lavprofilrør og flade hætter
Description
Ideel til applikationer, der kræver lave reaktionsvolumener, Thermo Scientific™ Striprør med lav profil er kompatible med 0,2 ml cyklerblokke.
Det lave profildesign af Thermo Scientific Striprør med lav profil reducerer dødrummet mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L.
Højdepunkter:
PCR-, qPCR- og Real-Time PCR-
certificeringer:
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
Højdepunkter:
- Velegnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
- 150μ L maksimal rørkapacitet, når der er hætte
- Lav profil for at reducere dødplads og øge PCR-effektiviteten
- Mærket –A H endefaner
- Ultra Clear hætter er ideelle til qPCR
PCR-, qPCR- og Real-Time PCR-
certificeringer:
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Farve | Neutral |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.1 mL |
| Volumen (metrisk) | 0.15 mL |
| Mængde | 120 strimler |
| Til brug med (udstyr) | Termiske cyklere |
| Materiale | Polypropylen |
| Reaktionshastighed | Lav profil |
| Lukketype | Flad hætte |
| Format | 120 båndrør og hætter |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?