Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lavprofilrør og kuplede hætter
Artikelnummer. p-3769552
Lukketype:
Hvælvet kasket
Not Included
Mængde:
80
120
250
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 250
Pakke med 80
Artikelnummer. 10364703
Brand: Thermo Scientific™ AB0775
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lavprofilstripsrør til PCR- og qPCR-applikationer.
Ideel til applikationer, der kræver lave reaktionsvolumener, Thermo Scientific™ Striprør med lav profil er kompatible med 0,2 ml cyklerblokke.
Det lave profildesign af Thermo Scientific Striprør med lav profil reducerer dødrummet mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L.
Det lave profildesign af Thermo Scientific strimlerør uden hætter reducerer ''dødrummet'' mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L.
Højdepunkter
  • Velegnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • 150μ L maksimal rørkapacitet, når der er hætte
  • Lav profil for at reducere dødplads og øge PCR-effektiviteten
  • Mærkede AH-endefaner (8-strips) og 1-12 endefaner (12-strips)
Applikationer
  • PCR
  • qPCR/Real-Time PCR
Farlig :
Ingen Opbevaringstilstand : Omgivende
PCR, qPCR og Real-Time PCR.
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Volumen (metrisk) 0.15 mL
Mængde 250
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Lav profil
Lukketype Hvælvet kasket
Lukning inkluderet Ja
Format 250 Strip rør og hætter
Produkttype Lavprofilrør og kuplet hætte