Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lavprofilrør og kuplede hætter
Lukketype:
Hvælvet kasket
Not Included
Mængde:
80
120
250
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 250
Pakke med 80
Beskrivelse
Ideel til applikationer, der kræver lave reaktionsvolumener, Thermo Scientific™ Striprør med lav profil er kompatible med 0,2 ml cyklerblokke.
Det lave profildesign af Thermo Scientific Striprør med lav profil reducerer dødrummet mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L.
Højdepunkter:
PCR-, qPCR- og Real-Time PCR-
certificeringer:
Certificeret fri for humant DNA, RNAser og Dnaser.
Højdepunkter:
- Velegnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
- 150μ L maksimal rørkapacitet, når der er hætte
- Lav profil for at reducere dødplads og øge PCR-effektiviteten
- Mærket –A H endefaner
- Ultra Clear hætter er ideelle til qPCR
PCR-, qPCR- og Real-Time PCR-
certificeringer:
Certificeret fri for humant DNA, RNAser og Dnaser.
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Farve | Neutral |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.1 mL |
| Volumen (metrisk) | 0.15 mL |
| Mængde | 120 |
| Til brug med (udstyr) | Termiske cyklere |
| Materiale | Polypropylen |
| Reaktionshastighed | Lav profil |
| Lukketype | Hvælvet kasket |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |