Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lavprofilrør og kuplede hætter
Artikelnummer. 10364703
Skift visning
Lukketype:
Hvælvet kasket
Ikke inkluderet
Mængde:
80
120
250
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 250
Pakke med 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Lukketype Mængde Unit Size
10364703 Hvælvet kasket 250 Pakke med 250
11514804 Ikke inkluderet 80 Pakke med 80
10776163 Hvælvet kasket 120 Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10364703 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. AB0775
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Lavprofilstripsrør til PCR- og qPCR-applikationer.
Ideel til applikationer, der kræver lave reaktionsvolumener, Thermo Scientific™ Striprør med lav profil er kompatible med 0,2 ml cyklerblokke.
Det lave profildesign af Thermo Scientific Striprør med lav profil reducerer dødrummet mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L.
Det lave profildesign af Thermo Scientific strimlerør uden hætter reducerer ''dødrummet'' mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L.
Højdepunkter
  • Velegnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • 150μ L maksimal rørkapacitet, når der er hætte
  • Lav profil for at reducere dødplads og øge PCR-effektiviteten
  • Mærkede AH-endefaner (8-strips) og 1-12 endefaner (12-strips)
Applikationer
  • PCR
  • qPCR/Real-Time PCR
Farlig :
Ingen Opbevaringstilstand : Omgivende
PCR, qPCR og Real-Time PCR.
Certifications
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Volumen (metrisk) 0.15 mL
Mængde 250
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Lav profil
Lukketype Hvælvet kasket
Lukning inkluderet Ja
Format 250 Strip rør og hætter
Produkttype Lavprofilrør og kuplet hætte