Få mere at vide
Thermo Scientific™ Low Profile Support Frame with Castors
Artikelnummer. 15832665 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Pulverlakeret stål
Artikelnummer. Materiale
15832665 Pulverlakeret stål
1 options
Artikelnummer. 15832665 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50154407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8630.00 DKK
    8132.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 497.55 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Support stand with castors and supporting feet to lock and support incubator when in final position.
  • Lavprofil-støtteramme med hjul, til dobbeltkammer af Heracell VIOS 250i CO2-inkubator, 73 mm høj.
  • Støttestativ med hjul og støttefødder for at låse og støtte rugemaskinen, når den er i endelig position.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CO2-sensorteknologi Ingen sensor
Til brug med (udstyr) Double Chamber of Heracell VIOS 250 i CO2 Incubator
Belysning Ingen belysning
Materiale Pulverlakeret stål
Ilt kontrol Ingen
Relativ luftfugtighed Ingen
Type Støtteramme
Højde (metrisk) 73 mm