Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lavprofilrør og flade hætter, strimler af 12
Artikelnummer. 11534804
Mængde:
80 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 80
Artikelnummer. 11534804
Brand: Thermo Scientific™ AB0849
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ ABgene Striprør med lav profil er kompatible med 0,2 ml cyklerblokke og er ideelle til applikationer, der kræver lave reaktionsvolumener.
Ideel til applikationer, der kræver lave reaktionsvolumener, Thermo Scientific™ Striprør med lav profil er kompatible med 0,2 ml cyklerblokke.
Det lave profildesign af Thermo Scientific Striprør med lav profil reducerer dødrummet mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L.
Højdepunkter:
  • Velegnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • 150μ L maksimal rørkapacitet, når der er hætte
  • Lav profil for at reducere dødplads og øge PCR-effektiviteten
  • Mærket –A H endefaner
  • Ultra Clear hætter er ideelle til qPCR
Ansøgninger:
PCR-, qPCR- og Real-Time PCR-
certificeringer:
Certificeret fri for humant DNA, RNAser og Dnaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Volumen (metrisk) 0.15 mL
Mængde 80 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Lav profil
Lukketype Flad hætte
Format 80 Striprør og hætter
Produkttype 12-Strip