Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lavprofilrør, strimler af 8
Artikelnummer. 10766163
Skift visning
Mængde:
120 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10766163 120 strimler Pakke med 120
1 options
Artikelnummer. 10766163 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0771
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Thermo Scientific™ ABgene Striprør med lav profil er kompatible med 0,2 ml cyklerblokke og er ideelle til applikationer, der kræver lave reaktionsvolumener.
Ideel til applikationer, der kræver lave reaktionsvolumener, Thermo Scientific™ Striprør med lav profil er kompatible med 0,2 ml cyklerblokke.
Det lave profildesign af Thermo Scientific Striprør med lav profil reducerer dødrummet mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L.
Højdepunkter:
  • Velegnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • 150μ L maksimal rørkapacitet, når der er hætte
  • Lav profil for at reducere dødplads og øge PCR-effektiviteten
  • Mærket –A H endefaner
  • Ultra Clear hætter er ideelle til qPCR
Ansøgninger:
PCR-, qPCR- og Real-Time PCR-
certificeringer:
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Volumen (metrisk) 0.15 mL
Mængde 120 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Lav profil
Lukketype Ikke inkluderet
Format 120 båndrør
Produkttype 8-Strip