Få mere at vide
Cytiva Lav pl Marker Kit
Artikelnummer. 16592532 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
pH-område:
3,5 til 6,5
Artikelnummer. pH-område
16592532 3,5 til 6,5
1 options
Artikelnummer. 16592532 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29443548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3305.00 DKK
    3101.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 204.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Markørerne kan køres parallelt med de eksperimentelle prøver på isoelektriske fokuseringsgeler.
  • pl-markører er lyofiliserede blandinger af stabile, saltfrie, højt oprensede proteiner
  • Disse markører er ikke forfarvede
  • Amylglucosidase - 3,50 pi (Native)
  • Methylrød (farvestof) - 3,75 pi (Native)
  • Glucoseoxidase - 4,25 pi (Native)
  • Trypsinhæmmer - 4,55 pi (Native)
  • b-Lactoglobulin A - 5,20 pi (Native)
  • Kulsyreanhydrase B (kvæg) - 5,85 pi (Native)
  • Kulsyreanhydrase B (human) - 6,55 pi (Native)
  • Ikke til brug i denaturerende (urea) systemer
  • Opbevares ved 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
pH-område 3,5 til 6,5
Til brug med (applikation) Skal bruges til isoelektrisk fokusering (IEF)
Opbevaringskrav 4 °C