Få mere at vide
SI Analytics™ Lav vedligeholdelses pH-kombinationselektrode med skrueprophoved
Artikelnummer. p-8014067 Shop alle SI Analytics produkter
Længde (metrisk):
120 mm
225 mm
320 mm
425 mm
Knudepunkt:
KPG Ringformet mellemrumsmembran
Keramisk membran
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10060031
Brand: SI Analytics™ 285118088
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre høj målenøjagtighed, stabilitet og lang levetid, samtidig med at du bevarer høj tilpasningsevne til dine måleopgaver. SI Analytics™ Lav vedligeholdelses pH-kombinationselektrode med skrueprophoved er robust, holdbar og nem at rengøre.
  • Gennemprøvede high-end elektroder til krævende måleopgaver
  • Silamid™ referencesystem til hurtig og stabil indsamling af målte værdier og for længere elektrodelevetid
  • Den største alsidighed af pH-elektroder opnås ved et stort udvalg af samlinger, membranglastyper og -former, skaftlængder og diametre, jordforbindelser, stikforbindelser og integrerede temperatursensorer
  • Hver pH-kombinationselektrode leveres med individuelt serienummer og kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Skrueprophoved
Knudepunkt Keramisk membran
Materiale L-glas
pH-område 2 til 12
Type Lav vedligeholdelses pH-kombinationselektrode
Intern reference Silamid™
membran Kugle
Model- L 7781 Hd
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +80 °C
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 12 mm