Få mere at vide
SI Analytics™ Lav vedligeholdelses pH-kombinationselektrode med skrueprophoved
Shop alle SI Analytics produkterBeskrivelse
- PH kombinationselektrode, type H8281HD, længde 120 mm, D = 12 mm, 0 ... + 100° C
- Lav vedligeholdelses pH-kombinationselektrode med skrueprophoved
- Lav vedligeholdelse, glasskaft, KPG ringformet spalteforbindelse
- Referid™ -elektrolyt, silamid™ -referencesystem, kuppelmembran, H-glas, stikhoved, længde 120 mm, 12 mmØ 0...+100° C, 2...13 pH
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Skrueprophoved |
| Knudepunkt | KPG Ringformet mellemrumsmembran |
| Materiale | H-glas |
| pH-område | 2 til 13 |
| Type | Lav vedligeholdelses pH-kombinationselektrode |
| Intern reference | Silamid™ |
| membran | Kuppel |
| Model- | H 8281 Hd |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 100 °C |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Vis mere |