Få mere at vide
SI Analytics™ Lav vedligeholdelses pH-kombinationselektrode med skrueprophoved
Shop alle SI Analytics produkter
Længde (metrisk):
120 mm
225 mm
320 mm
425 mm
Knudepunkt:
KPG Ringformet mellemrumsmembran
Keramisk membran
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gennemprøvede high-end elektroder til krævende måleopgaver
- Silamid™ referencesystem til hurtig og stabil indsamling af målte værdier og for længere elektrodelevetid
- Den største alsidighed af pH-elektroder opnås ved et stort udvalg af samlinger, membranglastyper og -former, skaftlængder og diametre, jordforbindelser, stikforbindelser og integrerede temperatursensorer
- Hver pH-kombinationselektrode leveres med individuelt serienummer og kvalitetscertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Skrueprophoved |
| Knudepunkt | KPG Ringformet mellemrumsmembran |
| Materiale | H-glas |
| pH-område | 2 til 13 |
| Type | Lav vedligeholdelses pH-kombinationselektrode |
| Intern reference | Silamid™ |
| membran | Kuppel |
| Model- | H 8381 HD |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 100 °C |
| Længde (metrisk) | 320 mm |
| Vis mere |