Få mere at vide
Tork Lav-fnug rengøringsklud W8
Artikelnummer. 30057810 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
30057810 Blå
1 options
Artikelnummer. 30057810 Leverandør Tork Leverandørnr. 190493
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tork Lav-fnug-renseklud er stærk, fleksibel og pakket i en beskyttende bærbar plastik-small pack; den kan bruges i Tork Small Pack Dispenser, som er udviklet med sikkerhed i sikkerhed, effektivitet og pålidelighed.
  • Oprethold hygiejne og fjern snavs let – disse rengøringsklude virker med de fleste opløsningsmidler, desinfektionsmidler og vaskemidler.
  • Håndter sarte overflader effektivt, takket være deres ekstremt lave fnugegenskaber.
  • Der er ikke behov for flere stoffer – dette multifunktionelle design kan bruges til en bred vifte af opgaver.
  • Beskyt vores fleksible rengøringsklude med den praktiske papemballage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rengøringsklud
Længde (engelsk) 15,16 tommer
Længde (metrisk) 38.5 cm
Bredde (engelsk) 11,81 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Certificeringer/compliance FSC MIX kredit, ISO 9001, ISO 14001
Farve Blå
Ply 1-ply
Certificeringer/overholdelse (Europa) FSC MIX kredit, ISO 9001, ISO 14001