Beskrivelse
- Bær, åbn og bortskaff emballage nemt med vores Tork Easy Handling™ Box.
- Arbejd trygt med følsomme overflader – denne rengøringsklud har ekstremt lav fnug.
- Fjern ubesværet olie, fedt, smøremidler og snavs takket være dens stærke tekstur og høje absorberingsevne.
- Opfylder alle dine rengøringsbehov, da det er kompatibelt med forskellige opløsningsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringsklud |
| Længde (engelsk) | 15,35 tommer |
| Længde (metrisk) | 39 cm |
| Bredde (engelsk) | 12,76 tommer |
| Bredde (metrisk) | 32.4 cm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001 |
| Farve | Blå |
| Ply | 1-ply |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ISO 9001 ISO 14001 |