Få mere at vide
Tork Lav-fnug rengøringsklud Refill W10
Artikelnummer. 30243755 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
30243755 Blå
1 options
Artikelnummer. 30243755 Leverandør Tork Leverandørnr. 190491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1581.53 DKK
    1454.98 DKK / 1 ruller
    Spare 126.55 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tork Low-Furt Cleaning Cloth er stærk og fleksibel. Kludene kommer i en påfyldningsrulle til en spand, hvor du kan lave dine egne vådservietter med de kemikalier, du har brug for, mens den én-til-gangen dosering og lette lukkelåg forhindrer vådservietter i at tørre ud.
  • Oprethold hygiejne og fjern snavs let – disse rengøringsklude virker med de fleste opløsningsmidler, desinfektionsmidler og vaskemidler.
  • Håndter sarte overflader effektivt, takket være deres ekstremt lave fnugegenskaber.
  • Der er ikke behov for flere stoffer – dette multifunktionelle design kan bruges til en bred vifte af opgaver.
  • Vådservietter tørrer ikke ud, takket være én portionering ad gangen og en beholder med et let lukkbart låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Rengøringsklud
Længde (engelsk) 11,81 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 6,5 tommer
Bredde (metrisk) 16.5 cm
Certificeringer/compliance FSC MIX kredit, ISO 9001, ISO 14001
Farve Blå
Ply 1-ply
Certificeringer/overholdelse (Europa) FSC MIX kredit, ISO 9001, ISO 14001