Få mere at vide
Tork Lav-fnug rengøringsklud Handy Spand W10
Artikelnummer. 30243830 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
30243830 Blå
1 options
Artikelnummer. 30243830 Leverandør Tork Leverandørnr. 190492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.83 DKK
    1673.15 DKK / 4 ruller
    Spare 142.68 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tork Low-Furt Cleaning Cloth er stærk og fleksibel. Kludene kommer som en rulle i en spand, der gør det muligt at lave dine egne vådservietter med de kemikalier, du har brug for, mens den én-til-gangen dosering og det nemme låg at lukke forhindrer vådservietter i at tørre ud.
  • Der er ikke behov for flere rengøringsklude – dette multifunktionelle design kan bruges til en bred vifte af opgaver.
  • Håndter sarte overflader effektivt, takket være dens ekstremt lave fnugegenskaber.
  • Oprethold hygiejne og fjern snavs let – disse rengøringsklude virker med de fleste opløsningsmidler, desinfektionsmidler og vaskemidler.
  • Vådservietter tørrer ikke ud, takket være én portionering ad gangen og en beholder med et let lukkbart låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rengøringsklud
Længde (engelsk) 11,81 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 6,5 tommer
Bredde (metrisk) 16.5 cm
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, FSC MIX kredit
Farve Blå
Ply 1-ply
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 9001, ISO 14001, FSC MIX kredit
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.