Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lav form Zirconium digel
Artikelnummer. 15453605
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
25 ml
35 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
33 mm
45 mm
46 mm
47 mm
51 mm
59 mm
82 mm
102 mm
Højde (metrisk):
23 mm
30 mm
35 mm
43 mm
46 mm
60 mm
66 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15453605
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035968.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lav Form
Materiale Zirkonium
Kapacitet (metrisk) 55 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 46 mm
Højde (metrisk) 35 mm
Produkttype Zirconium digel
Diameter (metrisk) base 38mm