Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lav form Zirconium digel
Kapacitet (metrisk):
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
33mm
45mm
46mm
47mm
51mm
59mm
82mm
102mm
Højde (metrisk):
23mm
30mm
35mm
43mm
46mm
60mm
66mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lav Form |
| Materiale | Zirkonium |
| Kapacitet (metrisk) | 55 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 47mm |
| Højde (metrisk) | 43mm |
| Produkttype | Zirconium digel |
| Diameter (metrisk) base | 38mm |