Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Lav-form vejeflasker
Artikelnummer. 15320895
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
45 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15320895 45 mL Pakke med 6
13433589 15 mL -
10603971 30 mL Pakke med 6
11778104 30 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15320895 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05560516
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Til præcis og sikker vejning af prøver i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Low-Form vejeflasker er fremstillet af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Med udskiftelig NS prop eller hætte
  • Med indsmeltet størrelse (mm) og kapacitet (ml)
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 45 mL
Form Low (Lav)
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Højde (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Lukketype Knapdæksel
Produkttype Vejeflaske