Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Lav-form vejeflasker
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
45 mL
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 6
Description
- Med udskiftelig NS prop eller hætte
- Med indsmeltet størrelse (mm) og kapacitet (ml)
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Form | Low (Lav) |
| nr. pr. pakke | 6 Pakke |
| Højde (metrisk) | 35 mm |
| Produkttype | Vejeflaske |
| Diameter (metrisk) | 48 mm |