Få mere at vide
Karl Hecht™ Lavformede ugraduerede målecylindre
Artikelnummer. 10419021
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10419021 250 mL
1 options
Artikelnummer. 10419021 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 44401048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.17 DKK
    67.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.31 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Fremstillet i overensstemmelse med DIN EN ISO 4788.
  • Udvendig diameter på 48 mm
  • Højde 225 mm
  • Med cirkulær bund og tud
Tekniske data
Diameter (metrisk) 58 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Glas
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Form Rund
Base Type Cirkulær
Højde (metrisk) 225 mm
Produkttype Ugradueret målecylinder