Få mere at vide
Brand™ Lavformede PTFE-bægre, 150 ml
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
150 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Arbejdstemperaturområde på− 200° til+ 260 °C
- Overfladen er klæbebestandig
- Uden eksamen
- Med forstærket kant og tud
- Sælges enkeltvis
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Uigennemsigtig hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 59mm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | PTFE |
| Højde (metrisk) Udvendig | 75mm |
| Mængde | 1 Hver |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Nej |
| Stil | Lav Form |