Få mere at vide
Brand™ Lavformede polypropylenbæger med blåtrykt skala
Artikelnummer. 15397864 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
400 mL
500 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15397864
Brand: Brand™ 87626
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Høj klarhed
  • Med perlekant og tud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Materiale Polypropylen
Inkrementer 500mL
Uddannet Ja